Få mere at vide
Benzyltrimethylammonium hydroxide, 20% w/w aq. soln., Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyltrimethylammonium hydroxide |
| Farve | Farveløs til gul |
| Lugt | Amine-like |
| Lineær formel | C6H5CH2N(CH3)3OH |
| Mængde | 50 mL |
| FN nummer | UN3267 |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Formel vægt | 167.25 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 20% w/w aq. soln. |
| Fysisk form | Væske |