Få mere at vide
Benzyltrimethylammoniumdichloriodat, 99%
Artikelnummer. 10130362 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10130362 5 g Glasflaske 5g
10617241 25 g Glasflaske 25g
10444415 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10130362 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 268600050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 114971-52-7 | C10H16Cl2IN | 348,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114971-52-7
Molekylær formel C10H16Cl2IN
Molekylvægt (g/mol) 348.04
MDL nummer MFCD00075259
InChI nøgle PPDJNZTUDFPAHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyltrimethylammonium dichloroiodate, benzyltrimethylammonium dichloroiodide, btma-icl2, benzyl trimethylammonium dichloroiodate, benzyltrimethylazanium; dichloroiodanuide, pubchem21920, benzyltrimethylammoniumdichloroiodate
PubChem CID 2724680
SMIL C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.Cl[I-]Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyltrimethylammonium dichloroiodate
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 125 °C til 128 °C
Farve Gul til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2N+(CH3)3Cl2I-
Mængde 5 g
Fieser 15,25; 08,434; 13,266; 15,278; 16,289; 17,298; 05,571
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in methylene chloride
Formel vægt 348.04
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyltrimethylammonium dichloroiodate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.