Få mere at vide
Benzyltrimethylammoniumdichloriodat, 95%
Artikelnummer. 11439947
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439947 5 g 5g
11449947 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22892.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
CAS: 114971-52-7 | C10H16Cl2IN | 348,049 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114971-52-7
Molekylær formel C10H16Cl2IN
Molekylvægt (g/mol) 348.049
MDL nummer MFCD00075259
InChI nøgle PPDJNZTUDFPAHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyltrimethylammonium dichloroiodate, benzyltrimethylammonium dichloroiodide, btma-icl2, benzyl trimethylammonium dichloroiodate, benzyltrimethylazanium; dichloroiodanuide, pubchem21920, benzyltrimethylammoniumdichloroiodate
PubChem CID 2724680
SMIL C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.Cl[I-]Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyltrimethylammonium dichloroiodate
Smeltepunkt ∼125°C
Lineær formel C6H5CH2(CH3)3NICl2
Mængde 5 g
Beilstein 4611949
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Formel vægt 348.06
Procent renhed 95%