Få mere at vide
Benzyltrimethylammoniumbromid, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyltrimethylammonium bromide |
| Smeltepunkt | 228 °C til 232 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 3917251 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Formel vægt | 230.15 |
| Procent renhed | ≥98% |