Få mere at vide
Benzyltrimethylammoniumbromid, 98+%
Artikelnummer. 11442868
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11442868 25 g 25g
11452868 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11442868 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16840.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 5350-41-4 | C10H16BrN | 230,149 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5350-41-4
Molekylær formel C10H16BrN
Molekylvægt (g/mol) 230.149
MDL nummer MFCD00011780
InChI nøgle UUZYBYIOAZTMGC-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltrimethylammonium bromide, n,n,n-trimethyl-1-phenylmethanaminium bromide, trimethylbenzylammonium bromide, n-benzyl-n,n,n-trimethylammonium bromide, wv 562 german, benzenemethanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide, nsc 24, ammonium, benzyltrimethyl-, bromide, benzyltrimethylammonium bromide btm
PubChem CID 21449
IUPAC navn benzyl(trimethyl)azanium;bromid
SMIL C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyltrimethylammonium bromide
Smeltepunkt 228°C to 232°C
Mængde 25 g
Beilstein 3917251
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 230.15
Procent renhed ≥98%