Få mere at vide
Benzyltrimethylammonium bromide, 98+%
Artikelnummer. 10652803 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10652803
Brand: Thermo Scientific Acros 364861000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5350-41-4 | C10H16BrN | 230.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5350-41-4
Molekylær formel C10H16BrN
Molekylvægt (g/mol) 230.15
MDL nummer MFCD00011780
InChI nøgle UUZYBYIOAZTMGC-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltrimethylammonium bromide, n,n,n-trimethyl-1-phenylmethanaminium bromide, trimethylbenzylammonium bromide, n-benzyl-n,n,n-trimethylammonium bromide, wv 562 german, benzenemethanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide, nsc 24, ammonium, benzyltrimethyl-, bromide, benzyltrimethylammonium bromide btm
PubChem CID 21449
IUPAC navn benzyl(trimethyl)azanium;bromid
SMIL C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyltrimethylammonium bromide
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 228°C to 234°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 1% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 230.15
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyltrimethylammonium bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Consigli di prudenza
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato