Få mere at vide
Benzyltriethylammoniumchlorid, 99%
Artikelnummer. 11490813
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490813 500 g 500g
11480813 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490813 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13268.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 56-37-1 | C13H22ClN | 227,78 g/mol
Benzyltriethylammoniumchlorid anvendes som katalysator ved fremstilling af 2-phenylbutyronitril ud fra phenylacetonitril. Det er involveret i Knoevenagel-kondensationen af carbonylforbindelser med aktive methylenforbindelser for at give olefiniske produkter. Det fungerer som en faseoverførselskatalysator, der anvendes i alkyleringsreaktionen. Det reagerer med 1H-Pyridin-2-thion for at få 2-Benzylsulfanyl-pyridin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzyltriethylammoniumchlorid anvendes som katalysator ved fremstilling af 2-phenylbutyronitril ud fra phenylacetonitril. Det er involveret i Knoevenagel-kondensationen af carbonylforbindelser med aktive methylenforbindelser for at give olefiniske produkter. Det fungerer som en faseoverførselskatalysator, der anvendes i alkyleringsreaktionen. Det reagerer med 1H-Pyridin-2-thion for at få 2-Benzylsulfanyl-pyridin.
Opløselighed
Opløselig i acetone, alkohol og vand. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-37-1
Molekylær formel C13H22ClN
Molekylvægt (g/mol) 227.78
MDL nummer MFCD00011824
InChI nøgle HTZCNXWZYVXIMZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltriethylammonium chloride, tebac, benzyl triethylammonium chloride, benzyl triethyl ammonium chloride, benzyltriethylammoniumchloride, triethylbenzylammonium chloride, bteac, teba, benzyltriethylazanium chloride, n-benzyl-n,n-diethylethanaminium chloride
PubChem CID 66133
IUPAC navn benzyl(triethyl)azanium;chlorid
SMIL [Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyltriethylammonium chloride
Smeltepunkt ∼190 °C (dekomponering)
Mængde 500 g
Beilstein 3574984
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløselig i acetone, alkohol og vand. Uopløselig i æteren.
Formel vægt 227.78
Procent renhed 99%