Få mere at vide
Benzyltriethylammonium chloride, 98%
Artikelnummer. 10246120 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10246120
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 56-37-1 | C13H22ClN | 227.78 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-37-1
Molekylær formel C13H22ClN
Molekylvægt (g/mol) 227.78
MDL nummer MFCD00011824
InChI nøgle HTZCNXWZYVXIMZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltriethylammonium chloride, tebac, benzyl triethylammonium chloride, benzyl triethyl ammonium chloride, benzyltriethylammoniumchloride, triethylbenzylammonium chloride, bteac, teba, benzyltriethylazanium chloride, n-benzyl-n,n-diethylethanaminium chloride
PubChem CID 66133
IUPAC navn benzyl(triethyl)azanium;chlorid
SMIL [Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyltriethylammonium chloride
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 185.0°C
Farve Hvid til beige
Flammepunkt >275°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2N(C2H5)3Cl
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: 700g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,isopropanol,dmf,soluble in acetone,ch2cl2
Formel vægt 227.78
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyltriethylammonium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.