Få mere at vide
Benzyltriethylammoniumbromid, 98+%
Artikelnummer. 11472457
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11472457 500 g 500g
11452457 25 g 25g
11462457 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14291.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 5197-95-5 | C13H22BrN | 272,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5197-95-5
Molekylær formel C13H22BrN
Molekylvægt (g/mol) 272.23
MDL nummer MFCD00011822
InChI nøgle CHQVQXZFZHACQQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltriethylammonium bromide, n-benzyl-n,n-diethylethanaminium bromide, benzyl triethyl ammonium bromide, triethylbenzylammonium bromide, bteab, benzenemethanaminium, n,n,n-triethyl-, bromide, benzyltriethyl ammonium bromide, n-benzyl-n,n,n-triethylammoniumbromide, benzyltriethylazanium bromide, pubchem7797
PubChem CID 165294
IUPAC navn benzyl(triethyl)azanium;bromid
SMIL [Br-].CC[N+](CC)(CC)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyltriethylammonium bromide
Smeltepunkt ∼200 °C (dekomponering)
Mængde 500 g
Beilstein 3739113
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 272.24
Procent renhed ≥98%