Få mere at vide
Benzyltriethylammonium bromide, 98+%
Artikelnummer. 11462457
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11462457
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14291.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5197-95-5 | C13H22BrN | 272.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5197-95-5
Molekylær formel C13H22BrN
Molekylvægt (g/mol) 272.23
MDL nummer MFCD00011822
InChI nøgle CHQVQXZFZHACQQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltriethylammonium bromide, n-benzyl-n,n-diethylethanaminium bromide, benzyl triethyl ammonium bromide, triethylbenzylammonium bromide, bteab, benzenemethanaminium, n,n,n-triethyl-, bromide, benzyltriethyl ammonium bromide, n-benzyl-n,n,n-triethylammoniumbromide, benzyltriethylazanium bromide, pubchem7797
PubChem CID 165294
IUPAC navn benzyl(triethyl)azanium;bromid
SMIL [Br-].CC[N+](CC)(CC)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyltriethylammonium bromide
Smeltepunkt ∼200°C (decomposition)
Mængde 100 g
Beilstein 3739113
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 272.24
Procent renhed ≥98%