Få mere at vide
Benzyltri-n-propylammoniumchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478779
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15478779 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 15478779 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00675.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 5197-87-5 | C16H28ClN | 269,86 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyltri-n-propylammonium chloride
CAS 5197-87-5
Smeltepunkt ∽190 °C (dekomponering)
Molekylær formel C16H28ClN
Lineær formel C6H5CH2N(CH2CH2CH3)3Cl
MDL nummer MFCD00051869
Mængde 10 g
Beilstein 4280671
Følsomhed Hygroskopisk
Synonym benzyltripropylammonium chloride, n-benzyl-n,n-dipropylpropan-1-aminium chloride, benzyl tripropyl ammonium chloride, benzyltri-n-propylammonium chloride, benzyltripropylazanium chloride, benzyl tripropyl azanium chloride, acmc-20alov, c16h28n.cl, benzyl-tri-n-propylammonium chloride
InChI nøgle YTRIOKYQEVFKGU-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Cl-].CCC[N+](CCC)(CCC)CC1=CC=CC=C1
IUPAC navn benzyltripropylazaniumchlorid
Molekylvægt (g/mol) 269.86
PubChem CID 6097067
Formel vægt 269.86
Procent renhed 96%