Få mere at vide
Benzyltri-n-butylammoniumbromid, 99%
Artikelnummer. 11374579
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11374579 25 g 25g
11406816 50 g 50g
11416816 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11374579 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23941.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
CAS: 25316-59-0 | C19H34BrN | 356,392 g/mol
Benzyltri-n-butylammoniumbromid vil reagere med N-vinyl-phthalimid for at producere N-trans-cinnamyl-phthalimid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzyltri-n-butylammoniumbromid vil reagere med N-vinyl-phthalimid for at producere N-trans-cinnamyl-phthalimid.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Opbevares under tør inert gas. Det er hygroskopisk i naturen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25316-59-0
Molekylær formel C19H34BrN
Molekylvægt (g/mol) 356.392
MDL nummer MFCD00011848
InChI nøgle UDYGXWPMSJPFDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltributylammonium bromide, tributylbenzylammonium bromide, n-benzyl-n,n-dibutylbutan-1-aminium bromide, benzyl tributyl ammonium bromide, benzenemethanaminium, n,n,n-tributyl-, bromide, benzyltri-n-butylammonium bromide, benzyltributylazanium bromide, benzyl-tributyl-azanium, benzyltributylammoniumbromide, pubchem7801
PubChem CID 2724282
IUPAC navn benzyl(tributyl)azanium;bromid
SMIL CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CC1=CC=CC=C1.[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyltri-n-butylammonium bromide
Smeltepunkt ∼175°C (decomposition)
Mængde 25 g
Beilstein 3776294
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 356.4
Procent renhed 99%