Få mere at vide
Benzyloxyacetylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353476
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11353476 5 g 5g
11343476 1 g 1g
11363476 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11353476 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14337.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 19810-31-2 | C9H9ClO2 | 184.619 g/mol
Benzyloxyacetylchlorid er et reagens, der bruges til at konstruere substituerede 2-azetidinoner til yderligere uddybning til annuleredeβ -laktamer. Det er et almindeligt anvendt reagens til asymmetrisk syntese afβ -laktamer. Det bruges også til fremstilling af (S)-3-(methylamino)-3-((R)-pyrrolidin-3-yl)propanenitril, nøglemellemprodukt i fremstillingen af fluorquinolonantibiotikum til luftvejsinfektioner, ikke-racemisk helicen ogβ -laktamer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Benzyloxyacetylchlorid
er et reagens, der bruges til at konstruere substituerede 2-azetidinoner til yderligere uddybning til annuleredeβ -laktamer. Det er et almindeligt anvendt reagens til asymmetrisk syntese afβ -laktamer. Det bruges også til fremstilling af (S)-3-(methylamino)-3-((R)-pyrrolidin-3-yl)propanenitril, nøglemellemprodukt i fremstillingen af fluorquinolonantibiotikum til luftvejsinfektioner, ikke-racemisk helicen ogβ -laktamer.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger Den
er følsom over for fugt. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Anbefalet opbevaringstemperatur er 2 - 8 °C. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19810-31-2
Molekylær formel C9H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 184.619
MDL nummer MFCD00010768
InChI nøgle QISAUDWTBBNJIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyloxyacetyl chloride, 2-benzyloxy acetyl chloride, benzyloxy acetyl chloride, benzyloxyacetylchloride, benzyloxy-acetyl chloride, benzyloxyacetic acid chloride, acetyl chloride, phenylmethoxy, acetyl chloride, benzyloxy, alpha-benzyloxy acetyl chloride, bnoch2cocl
PubChem CID 177085
IUPAC navn 2-phenylmethoxyacetylchlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)COCC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyloxyacetyl chloride
Tæthed 1.189
Kogepunkt 84°C to 87°C (0.4 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lineær formel C6H5CH2OCH2COCl
Brydningsindeks 1.523
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1947363
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 184.62
Procent renhed 95%