Få mere at vide
Benzyloxyeddikesyre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460838
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15460838 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15460838 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54581.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 30379-55-6 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Det er en forbindelse til brug i proteomikforskning. Det kan bruges til følgende syntese af blandet benzyloxyeddikesyre pivalsyreanhydrid, chirale glycolater, 1,2:4,5-di-O-isopropyliden-β -D-fructopyranos-3-ylbenzyloxyacetat, via esterificering, tetra aqua(1,10-phenanthrolin-[κ ]2N,N?)magnesium(II)bis[(2,4-dichlorphenyl)acetat], som ligand ved fremstillingen af diaquabis(benzyloxyacetat)kobber(II)kompleks.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er en forbindelse til brug i proteomikforskning. Det kan bruges til følgende syntese af blandet benzyloxyeddikesyre pivalsyreanhydrid, chirale glycolater, 1,2:4,5-di-O-isopropyliden-β -D-fructopyranos-3-ylbenzyloxyacetat, via esterisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyloxyacetic acid
CAS 30379-55-6
Tæthed 1.162
Kogepunkt 137°C to 139°C
Flammepunkt 113°C (235°F)
Molekylær formel C9H10O3
Lineær formel C6H5CH2OCH2COOH
Brydningsindeks 1.526
MDL nummer MFCD00274211
Mængde 5 g
Synonym benzyloxyacetic acid, 2-benzyloxy acetic acid, benzyloxy acetic acid, acetic acid, phenylmethoxy, phenylmethoxyaceticacid, 2-phenylmethoxy acetic acid, benzyloxy-acetic acid, 2-benzyloxyacetic acid, acetic acid, 2-phenylmethoxy
InChI nøgle GRZHHTYDZVRPIC-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)COCC1=CC=CC=C1
IUPAC navn 2-phenylmethoxyeddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 166.18
PubChem CID 290301
Formel vægt 166.17
Procent renhed 95%