Få mere at vide
Benzyloxyacetic Acid, 95%
Artikelnummer. 10727475 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10727475 1 g 1g
10535324 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10727475 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427080010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 30379-55-6 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30379-55-6
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00274211
InChI nøgle GRZHHTYDZVRPIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyloxyacetic acid, 2-benzyloxy acetic acid, benzyloxy acetic acid, acetic acid, phenylmethoxy, phenylmethoxyaceticacid, 2-phenylmethoxy acetic acid, benzyloxy-acetic acid, 2-benzyloxyacetic acid, acetic acid, 2-phenylmethoxy
PubChem CID 290301
IUPAC navn 2-phenylmethoxyacetic acid
SMIL OC(=O)COCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyloxyacetic acid
Tæthed 1.1620g/mL
Kogepunkt 137°C to 139°C (0.6 mmHg)
Flammepunkt 113°C
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel C6H5CH2OCH2COOH
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.162
Formel vægt 166.18
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyloxyacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.