Få mere at vide
Benzyloxyacetaldehyd, 95%, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10641875 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10641875 1 g 1g
10071772 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10641875 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 376070010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 60656-87-3 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60656-87-3
Molekylær formel C9H10O2
Molekylvægt (g/mol) 150.18
MDL nummer MFCD00191779
InChI nøgle NFNOAHXEQXMCGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzyloxy acetaldehyde, benzyloxyacetaldehyde, benzyloxy acetaldehyde, phenylmethoxy acetaldehyde, acetaldehyde, phenylmethoxy, acetaldehyde,2-phenylmethoxy, acmc-20ahpl, benzyloxy-acetaldehyde, 2-phenylmethoxyethanal
PubChem CID 108989
SMIL O=CCOCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyloxyacetaldehyde
Tæthed 1.0690g/mL
Kogepunkt 118°C to 120°C (13.0 mmHg)
Flammepunkt 113°C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2OCH2CHO
Mængde 1 g
Beilstein 06,III,1476
Specifik vægtfylde 1.069
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in chloroform
IUPAC navn 2-phenylmethoxyacetaldehyd
Formel vægt 150.18
Procent renhed 95%