Få mere at vide
Benzylideneacetone, TRC
Artikelnummer. 30136256
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136256 10 g
17901955 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136256 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB27997510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-57-6
Molekylær formel C10 H10 O
Molekylvægt (g/mol) 146.19
Synonym 2-Butenone, 4-phenyl- (2CI), Ketone, methyl styryl (7CI), 4-Phenyl-3-buten-2-one, 1-Phenyl-1-buten-3-one, 2-Phenylethenyl methyl ketone, 2-Phenylvinyl methyl ketone, 4-Phenyl-3-butene-2-one, 4-Phenylbutenone, Acetocinnamone, Benzalacetone, Benzylideneacetone, Methyl 2-phenylvinyl ketone, Methyl phenylvinyl ketone, Methyl styryl ketone, Methyl β-styryl ketone, NSC 5605, Styryl methyl ketone
IUPAC navn 4-phenylbut-3-en-2-one
SMIL CC(=O)C=Cc1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzylideneacetone
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3
Formel vægt 146.0732