Få mere at vide
Benzylideneacetone, 98+%
Artikelnummer. 11460004
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460004 250 g 250g
11450004 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460004 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13537.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 122-57-6 | C10H10O | 146,19 g/mol
Benzylideneacetone bruges hovedsageligt som en duft ved fremstilling af parfume, lægemidler& galvanisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Benzylideneacetone bruges hovedsageligt som en duft ved fremstilling af
parfume, lægemidler& galvanisering.
Opløselighed Opløseligt i
alkohol, chloroform, diethylether.
Noter
Lysfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-57-6
Molekylær formel C10H10O
Molekylvægt (g/mol) 146.19
MDL nummer MFCD00008779
InChI nøgle BWHOZHOGCMHOBV-BQYQJAHWSA-N
Synonym benzalacetone, benzylideneacetone, methyl styryl ketone, 4-phenylbut-3-en-2-one, acetocinnamone, 4-phenyl-3-buten-2-one, e-4-phenylbut-3-en-2-one, benzylidene acetone, trans-benzalacetone, benzalaceton
PubChem CID 637759
ChEBI CHEBI:78399
SMIL CC(=O)\C=C\C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzylideneacetone
Smeltepunkt 38 °C til 42 °C
Tæthed 1.038
Kogepunkt 261 °C
Flammepunkt 116 °C (241 °F)
Lugt Karakteristik
Mængde 250 g
Beilstein 742046
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,1137
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, kloroform, diethylether.
IUPAC navn (E)-4-phenylbut-3-en-2-on
Formel vægt 146.19
Procent renhed ≥98%