Få mere at vide
Benzyldimethyltetradecylammonium Chloriddihydrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride Dihydrate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H42N.ClH.2H2O/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;;;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H;2*1H2/q+1;;;/p-1 |
| Formel vægt | 403.322 |