Få mere at vide
Benzyldimethyltetradecylammonium Chloriddihydrat, TRC
Artikelnummer. 30005618
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005618 50 mg
30005283 500 mg
30012808 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30005618 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB53548550MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147228-81-7
Molekylær formel C23 H42 N . Cl . 2 H2 O
Molekylvægt (g/mol) 404.07
Synonym N,N-Dimethyl-N-tetradecylbenzenemethanaminium Chloride Hydrate (1:1:2)
IUPAC navn benzyl-dimethyl-tetradecylazanium; klorid; dihydrat
SMIL O.O.[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride Dihydrate
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C23H42N.ClH.2H2O/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;;;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H;2*1H2/q+1;;;/p-1
Formel vægt 403.322