Få mere at vide
Bencylamin, TRC
Artikelnummer. 30135837
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135837 25 g
17934895 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135837 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB22486025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-46-9
Molekylær formel C7 H9 N
Molekylvægt (g/mol) 107.15
Synonym Benzylamine (8CI), (Aminomethyl)benzene, (Phenylmethyl)amine, 1-Phenylmethanamine, Monobenzylamine, N-Benzylamine, NSC 8046, Phenylmethanamine, α-Aminotoluene, ω-Aminotoluene
IUPAC navn phenylmethanamin
SMIL NCc1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzylamine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2
Formel vægt 107.0735
Procent renhed >95%