Få mere at vide
Benzylamine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15898660
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15898660 100 mL
15808670 500 mL
15818670 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15898660 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8018120100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-46-9
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 107.15
Tekniske data
Smeltepunkt -42.8°C
Tæthed 0.98 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00008106
Mængde 100 mL
Synonym Benzylamine, Phenylmethylamine, Benzylamine