Få mere at vide
Benzylaminhydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 10694712 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10694712 5 g Glasflaske 5g
10173830 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10694712 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 200540050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 3287-99-8 | C7H9N·ClH | 143,62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3287-99-8
Molekylær formel C7H9N·ClH
Molekylvægt (g/mol) 143.62
MDL nummer MFCD00012852
InChI nøgle XKXHCNPAFAXVRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzylamine hydrochloride, phenylmethanamine hydrochloride, benzenemethanamine, hydrochloride, benzylammonium chloride, benzylamine, hydrochloride, usaf el-82, benzenemethanamine, hydrochloride 1:1, benzylamine hcl, benzylaminehydrochloride, benzyl amine hcl salt
PubChem CID 2724127
IUPAC navn phenylmethanamin;hydrochlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)CN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzylamine hydrochloride
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 259 °C til 264 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2NH2·HCl
Mængde 5 g
Beilstein 12, 1017
Merck Index 14, 1125
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 143.62
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzylamine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.