Få mere at vide
Alfa Aesar™ Benzylamine hydrochloride, 99%
Artikelnummer. 11386786
Skift visning
Mængde:
100g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11386786 100g 100g
1 options
Artikelnummer. 11386786 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. L04102.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzylamine hydrochloride
CAS 3287-99-8
Molekylær formel C7H10ClN
MDL nummer MFCD00012852
Mængde 100g
Beilstein 3594394
Merck Index 14,1125
Synonym benzylamine hydrochloride, phenylmethanamine hydrochloride, benzenemethanamine, hydrochloride, benzylammonium chloride, benzylamine, hydrochloride, usaf el-82, benzenemethanamine, hydrochloride 1:1, benzylamine hcl, benzylaminehydrochloride, benzyl amine hcl salt
InChI nøgle XKXHCNPAFAXVRZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)CN.Cl
IUPAC navn phenylmethanamine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 143.614
PubChem CID 2724127
Formel vægt 143.62
Procent renhed 99%