Få mere at vide
Benzylamine, 99%, pure
Artikelnummer. 10795931 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Tamaño de la unidad:
10 L
100ml
2.5 L
500ml
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10795931
Marca: Thermo Scientific Acros 105855000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 100-46-9 | C7H9N | 107.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 100-46-9
Molekylær formel C7H9N
Molekylvægt (g/mol) 107.15
MDL nummer MFCD00008106
InChI nøgle WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzylamine, benzenemethanamine, monobenzylamine, alpha-aminotoluene, phenylmethyl amine, aminomethyl benzene, 1-phenylmethanamine, moringine, n-benzylamine, phenylmethylamine
PubChem CID 7504
ChEBI CHEBI:40538
IUPAC navn phenylmethanamin
SMIL C1=CC=C(C=C1)CN
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Benzylamine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -30.0°C
Farve Farveløs til lysegul
Tæthed 0.9800g/mL
Kogepunkt 182.0°C to 185.0°C
Flammepunkt 72°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2NH2
Brydningsindeks 1.5424 to 1.5444
Mængde 500 mL
Beilstein 12,1013
Fieser 01,51; 10,26; 13,79; 16,22
Merck Index 15,1128
Specifik vægtfylde 0.98
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: >50g/100mL methanol,>50g/100mL ethanol,>50g/100mL 2-propanol,miscible with alcohol,ether,acetone,benzene
Viskositet 1.82 mPa.s (20°C)
Formel vægt 107.15
Procent renhed 99%
Grad Ren
Fysisk form Væske
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzylamine
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Consejos de prudencia
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado