Få mere at vide
Benzylamine, 99%, pure
Artikelnummer. 10338993 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Unit Size:
10 L
100ml
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10338993 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10203990 100 mL Glasflaske 100ml
10795931 500 mL Glasflaske 500ml
11925241 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 10338993 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 105850025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 100-46-9 | C7H9N | 107.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-46-9
Molekylær formel C7H9N
Molekylvægt (g/mol) 107.15
MDL nummer MFCD00008106
InChI nøgle WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzylamine, benzenemethanamine, monobenzylamine, alpha-aminotoluene, phenylmethyl amine, aminomethyl benzene, 1-phenylmethanamine, moringine, n-benzylamine, phenylmethylamine
PubChem CID 7504
ChEBI CHEBI:40538
IUPAC navn phenylmethanamin
SMIL C1=CC=C(C=C1)CN
Specifications
Kemisk navn eller materiale Benzylamine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -30.0°C
Farve Farveløs til lysegul
Tæthed 0.9800g/mL
Kogepunkt 182.0°C to 185.0°C
Flammepunkt 72°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2NH2
Brydningsindeks 1.5424 to 1.5444
Mængde 2.5 L
Beilstein 12,1013
Fieser 01,51; 10,26; 13,79; 16,22
Merck Index 15,1128
Specifik vægtfylde 0.98
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: >50g/100mL methanol,>50g/100mL ethanol,>50g/100mL 2-propanol,miscible with alcohol,ether,acetone,benzene
Viskositet 1.82 mPa.s (20°C)
Formel vægt 107.15
Procent renhed 99%
Grad Ren
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Benzylamine
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.