Få mere at vide
Benzylamine, 98+%
Artikelnummer. 11364579
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364579 500 g 500g
11474443 250 g 250g
11464443 1000 g 1000g
11484443 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11364579 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10997.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 100-46-9 | C7H9N | 107.156 g/mol
Benzylamin er et værdifuldt mellemprodukt til forskellige anvendelser og en byggesten til kemisk syntese, der anvendes i lægemidler og plantebeskyttelsesmidler. Det finder anvendelse i belægningsindustrien. Det er involveret som en bærerelektrolyt til adskillelse af alkali-, jordalkali- og ammoniumkationer i vandprøver ved kapillærelektroforese med indirekte UV-detektion. Det bruges også til syntese af tværbundne porøse copolymerbærere baseret på N-(p-vinylbenzoyl)-2-methylalanin, styren og divinylbenzen. I tekstilindustrien bruges det i farvede farvestoffer. Det bruges ofte til medicinske formål i topiske cremer og svampedræbende opløsninger samt i vitaminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzylamin er et værdifuldt mellemprodukt til forskellige anvendelser og en byggesten til kemisk syntese, der anvendes i lægemidler og plantebeskyttelsesmidler. Det finder anvendelse i belægningsindustrien. Det er involveret som en bærerelektrolyt til adskillelse af alkali-, jordalkali- og ammoniumkationer i vandprøver ved kapillærelektroforese med indirekte UV-detektion. Det bruges også til syntese af tværbundne porøse copolymerbærere baseret på N-(p-vinylbenzoyl)-2-methylalanin, styren og divinylbenzen. I tekstilindustrien bruges det i farvede farvestoffer. Det bruges ofte til medicinske formål i topiske cremer og svampedræbende opløsninger samt i vitaminer.
Opløselighed Blandbar med
vand, ethanol, diethylether, acetone, benzen og chloroform.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-46-9
Molekylær formel C7H9N
Molekylvægt (g/mol) 107.156
MDL nummer MFCD00008106
InChI nøgle WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzylamine, benzenemethanamine, monobenzylamine, alpha-aminotoluene, phenylmethyl amine, aminomethyl benzene, 1-phenylmethanamine, moringine, n-benzylamine, phenylmethylamine
PubChem CID 7504
ChEBI CHEBI:40538
IUPAC navn phenylmethanamin
SMIL C1=CC=C(C=C1)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzylamine
Smeltepunkt -43°C
Tæthed 0.982
Kogepunkt 184°C to 185°C
Flammepunkt 72°C (162°F)
Brydningsindeks 1.5435
Mængde 500 g
FN nummer UN2735
Beilstein 741984
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,1125
Opløselighedsinformation Miscible with water,ethanol,diethyl ether,acetone,benzene and chloroform.
Formel vægt 107.16
Procent renhed ≥98%