Få mere at vide
Benzylamine, 98+%, (Acidimetric), Fisher Chemical
Artikelnummer. 10427250 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10427250 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 10427250 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B/2600/PB05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 100-46-9
Smeltepunkt -30°C
pH 11.6
Kogepunkt 182°C
Emballage Plastic Coated Glass bottle
Molekylær formel C7H9N
MDL nummer 8106
Mængde 100 mL
Dampdensitet 3.7
Formel vægt 107.15g/mol
Damptryk 0.6mbar at 20°C
Fysisk form Liquid