Få mere at vide
Benzyl Violet (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acid Violet 49 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C39H41N3O6S2.Na/c1-5-41(27-29-9-7-11-37(25-29)49(43,44)45)35-21-15-32(16-22-35)39(31-13-19-34(20-14-31)40(3)4)33-17-23-36(24-18-33)42(6-2)28-30-10-8-12-38(26-30)50(46,47)48;/h7-26H,5-6,27-28H2,1-4H3,(H-,43,44,45,46,47,48);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 733.2256 |