Få mere at vide
Benzyl (triphenylfosforanyliden)acetat, 97%
Artikelnummer. 10176943 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10176943 100 g Glasflaske 100g
10077002 5 g Glasflaske 5g
10766383 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10176943 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 377221000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
CAS: 15097-38-8 | C27H23O2P | 410,45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til CC-obligationsdannelse (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15097-38-8
Molekylær formel C27H23O2P
Molekylvægt (g/mol) 410.45
MDL nummer MFCD00191787
InChI nøgle INKMLGJBBDRIQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 2-triphenylphosphoranylidene acetate, benzyl triphenylphosphoranylidene acetate, benzyl triphenylphosphoranylidene-acetate, benzyl 2-triphenyl-??-phosphanylidene acetate, acetic acid, triphenylphosphoranylidene-, phenylmethyl ester, phenylmethyl 2-triphenylylidene acetate, benzyl 2-triphenyl, acmc-20ah9g, ksc526q3l
PubChem CID 3862746
IUPAC navn benzyl-2-(triphenyl-$l^{5}-phosphanyliden)acetat
SMIL O=C(OCC1=CC=CC=C1)C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl (triphenylphosphoranylidene)acetate
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 120,0 °C til 127,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5)3P=CHCOOCH2C6H5
Mængde 100 g
Formel vægt 410.45
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl (triphenylphosphoranylidene)acetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.