Få mere at vide
Benzyl tert-butyl malonat, 95%
Artikelnummer. 11378316
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11378316 25 g 25g
11368316 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378316 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15533.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 72594-86-6 | C14H18O4 | 250,294 g/mol
Benzyl-tert-butylmalonat anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzyl tert-butyl malonat anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Ikke blandbar eller
vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72594-86-6
Molekylær formel C14H18O4
Molekylvægt (g/mol) 250.294
MDL nummer MFCD01075175
InChI nøgle XKXXXODAXXAFNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl tert-butyl malonate, benzyltert-butylmalonate, tert-butyl benzyl malonate, 1-benzyl 3-tert-butyl propanedioate, tert-butyl 2-benzyloxycarbonyl acetate, propanedioic acid, 1,1-dimethylethyl phenylmethyl ester, tert-butyl phenylmethyl propane-1,3-dioate, pubchem3938, t-butyl benzyl malonate, ksc493q0n
PubChem CID 2736712
IUPAC navn 1-O-benzyl-3-O-tert-butylpropandioat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl tert-butyl malonate
Brydningsindeks 1.486
Mængde 25 g
Beilstein 5434466
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Formel vægt 250.3
Procent renhed 95%