Få mere at vide
Benzyl salicylate, 99%
Artikelnummer. p-7023108
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Artikelnummer. 11453257
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16184.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 118-58-1 | C14H12O3 | 228.247 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-58-1
Molekylær formel C14H12O3
Molekylvægt (g/mol) 228.247
MDL nummer MFCD00020034
InChI nøgle ZCTQGTTXIYCGGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl salicylate, benzyl o-hydroxybenzoate, salicylic acid, benzyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-, phenylmethyl ester, phenylmethyl 2-hydroxybenzoate, salicylic acid benzyl ester, salicyclic acid, benzyl ester, salicylsaeurebenzylester, unii-wao5mnk9tu, salicyclic acid benzyl ester
PubChem CID 8363
IUPAC navn benzyl-2-hydroxybenzoat
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C2=CC=CC=C2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl salicylate
Smeltepunkt 18°C to 20°C
Tæthed 1.17
Kogepunkt 190°C (14 mmHg)
Flammepunkt 137°C (278°F)
Brydningsindeks 1.5804
Mængde 100 g
Beilstein 2115365
Merck Index 14,1144
Formel vægt 228.25
Procent renhed 99%