Få mere at vide
Benzylsalicyl, 99%
Artikelnummer. 11453257
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11453257 100 g 100g
11463257 500 g 500g
11473257 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16184.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 118-58-1 | C14H12O3 | 228,247 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-58-1
Molekylær formel C14H12O3
Molekylvægt (g/mol) 228.247
MDL nummer MFCD00020034
InChI nøgle ZCTQGTTXIYCGGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl salicylate, benzyl o-hydroxybenzoate, salicylic acid, benzyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-, phenylmethyl ester, phenylmethyl 2-hydroxybenzoate, salicylic acid benzyl ester, salicyclic acid, benzyl ester, salicylsaeurebenzylester, unii-wao5mnk9tu, salicyclic acid benzyl ester
PubChem CID 8363
IUPAC navn benzyl-2-hydroxybenzoat
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C2=CC=CC=C2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl salicylate
Smeltepunkt 18 °C til 20 °C
Tæthed 1.17
Kogepunkt 190 °C (14 mmHg)
Flammepunkt 137 °C (278 °F)
Brydningsindeks 1.5804
Mængde 100 g
Beilstein 2115365
Merck Index 14,1144
Formel vægt 228.25
Procent renhed 99%