Få mere at vide
Benzyl(S)-(+)-glycidylether, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl (S)-(+)-glycidyl ether |
| Tæthed | 1.072 |
| Kogepunkt | 130 °C (0,1 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.517 |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 5246495 |
| Optisk rotation | +5.1° (c=5 på Toluen) |
| IUPAC navn | (2S)-2-[(benzyloxy)methyl]oxiran |
| Formel vægt | 164.2 |
| Vis mere |