Få mere at vide
Benzyl(S)-(+)-glycidylether, 98+%
Artikelnummer. 11308915
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11308915 5 g 5g
11398905 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11308915 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14033.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 16495-13-9 | C10H12O2 | 164,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16495-13-9
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.20
MDL nummer MFCD00054428
InChI nøgle QNYBOILAKBSWFG-SNVBAGLBSA-N
Synonym s-+-benzyl glycidyl ether, s-benzyloxymethyl-oxirane, benzyl s-+-glycidyl ether, s-2-benzyloxy methyl oxirane, 2s-2-benzyloxy methyl oxirane, s-o-benzylglycidol, s-benzyl glycidyl ether, +-benzyl glycidyl ether, s-benzyloxymethyl oxirane
PubChem CID 146296
SMIL C(OCC1=CC=CC=C1)[C@@H]1CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl (S)-(+)-glycidyl ether
Tæthed 1.072
Kogepunkt 130 °C (0,1 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.517
Mængde 5 g
Beilstein 5246495
Optisk rotation +5.1° (c=5 på Toluen)
IUPAC navn (2S)-2-(phenylmethoxymethyl)oxiran
Formel vægt 164.2
Procent renhed ≥98%