Få mere at vide
Benzyl propargyl ether, 97%
Artikelnummer. 15430348
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15430348 5 g 5g
15440348 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15430348 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53481.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4039-82-1 | C10H10O | 146.189 g/mol
Benzylpropargylether anvendes til syntese af substituerede carbocykliske aromatiske forbindelser og farmaceutiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Benzylpropargylether anvendes til syntese af substituerede carbocykliske aromatiske forbindelser
og farmaceutiske forbindelser.
Opløselighed
Opløselig i chloroform.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4039-82-1
Molekylær formel C10H10O
Molekylvægt (g/mol) 146.189
MDL nummer MFCD00483987
InChI nøgle PAQVEXAFKDWGOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl propargyl ether, benzylpropargyl ether, 1-benzyloxy-2-propyne, prop-2-yn-1-yloxy methyl benzene, benzene, 2-propynyloxy methyl, prop-2-ynyloxy methyl benzene, propargylbenzyl ether, benzyloxy prop-2-yne
PubChem CID 6917484
IUPAC navn prop-2-ynoxymethylbenzen
SMIL C#CCOCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl propargyl ether
Tæthed 1.011
Kogepunkt 101°C to 101°C (18 mmHg)
Lineær formel C6H4CH2OCH2C≡CH
Brydningsindeks 1.52
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform.
Formel vægt 146.19
Procent renhed 97%