Få mere at vide
Benzyl propargyl ether, 97%
Artikelnummer. 10165542 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10165542 1 g Glasflaske 1g
10026232 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10165542 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 380870010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4039-82-1 | C10H10O | 146.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4039-82-1
Molekylær formel C10H10O
Molekylvægt (g/mol) 146.19
MDL nummer MFCD00483987
InChI nøgle PAQVEXAFKDWGOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl propargyl ether, benzylpropargyl ether, 1-benzyloxy-2-propyne, prop-2-yn-1-yloxy methyl benzene, benzene, 2-propynyloxy methyl, prop-2-ynyloxy methyl benzene, propargylbenzyl ether, benzyloxy prop-2-yne
PubChem CID 6917484
IUPAC navn prop-2-ynoxymethylbenzen
SMIL C#CCOCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl propargyl ether
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0110g/mL
Kogepunkt 100°C to 101°C (18.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2OCH2C∽CH
Brydningsindeks 1.5190 to 1.521
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.011
Formel vægt 146.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske