Få mere at vide
Benzylfenylfenyl Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 17960605
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17960605 50 mg
17960365 10 mg
17904955 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17960605 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB28863550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71786-67-9
Molekylær formel C16 H17 N O2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 291.77
Synonym 2-(Benzyl-methylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone Hydrochloride, Phenylephrine Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Benzylphenylephrone Hydrochloride, 2-(N-Benzyl-N-methylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone hydrochloride
IUPAC navn 2-[benzyl(methyl)amino]-1-(3-hydroxyphenyl)ethanon; hydrochlorid
SMIL Cl.CN(CC(=O)c1cccc(O)c1)Cc2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Benzyl-methylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone Hydrochloride (Benzylphenylephrone Hydrochloride)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H17NO2.ClH/c1-17(11-13-6-3-2-4-7-13)12-16(19)14-8-5-9-15(18)10-14;/h2-10,18H,11-12H2,1H3;1H
Formel vægt 291.1026
Procent renhed >95%