Få mere at vide
Benzylphenylether, 97%
Artikelnummer. 11415107
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11415107 5 g 5g
11425107 25 g 25g
11435107 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22539.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 946-80-5 | C13H12O | 184,238 g/mol
Benzylphenylether reagerer med aluminiumbromid i chlorbenzenopløsning for at give en blanding af phenol, o-benzylphenol og dichlordiphenylmethan. Det er en nyttig som modelforbindelse i katalytisk kemi til at repræsentere a-O4-etherbindingen i lignin og kul. Det indeholder en svag etherbinding på 234kJ/mol og hører til de mest termo-labile forbindelser i lignin og lavrangkul. Påvirkning af alkalicarbonater, almindelige tilsætningsstoffer i biomasseomdannelse, på reaktionsvejene for BPE i overophedet vand er blevet rapporteret. Cæsium-udvekslet heteropolysyre-katalyseret nedbrydning af benzylphenylether til aromater er blevet undersøgt. Foto-Claisen-omlejringer af benzylphenylether blev undersøgt i kationbyttede Y-zeolitter og polyethylener med forskellige krystalliniteter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzylphenylether reagerer med aluminiumbromid i chlorbenzenopløsning for at give en blanding af phenol, o-benzylphenol og dichlordiphenylmethan. Det er en nyttig som modelforbindelse i katalytisk kemi til at repræsentere a-O4-etherbindingen i lignin og kul. Det indeholder en svag etherbinding på 234kJ/mol og hører til de mest termo-labile forbindelser i lignin og lavrangkul. Påvirkning af alkalicarbonater, almindelige tilsætningsstoffer i biomasseomdannelse, på reaktionsvejene for BPE i overophedet vand er blevet rapporteret. Cæsium-udvekslet heteropolysyre-katalyseret nedbrydning af benzylphenylether til aromater er blevet undersøgt. Foto-Claisen-omlejringer af benzylphenylether blev undersøgt i kationbyttede Y-zeolitter og polyethylener med forskellige krystalliniteter.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 946-80-5
Molekylær formel C13H12O
Molekylvægt (g/mol) 184.238
MDL nummer MFCD00020660
InChI nøgle BOTNYLSAWDQNEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl phenyl ether, benzyloxy benzene, phenyl benzyl ether, benzene, phenoxymethyl, ether, benzyl phenyl, benzylphenylether, benzyloxy-benzene, benzyloxybenzene, unii-bue863n0l8, .alpha.-phenylanisole
PubChem CID 70352
IUPAC navn phenoxymethylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl phenyl ether
Smeltepunkt 37°C to 40°C
Kogepunkt 286°C to 287°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
Beilstein 2045713
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 184.24
Procent renhed 97%