Få mere at vide
Benzyl n-butyl ether, 97%
Artikelnummer. 11392597
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11392597
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L11747.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 588-67-0 | C11H16O | 164.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 588-67-0
Molekylær formel C11H16O
Molekylvægt (g/mol) 164.25
MDL nummer MFCD00039954
InChI nøgle MAYUYFCAPVDYBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl butyl ether, ether, benzyl butyl, butyl benzyl ether, benzyl n-butyl ether, benzene, butoxymethyl, butoxymethyl benzene, n-butyl benzyl ether, unii-8483x8zo8n, ether, benzyl n-butyl, butoxyphenylmethane
PubChem CID 61134
IUPAC navn butoxymethylbenzene
SMIL CCCCOCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl n-butyl ether
Tæthed 0.92
Kogepunkt 111°C to 112°C (23 mmHg)
Brydningsindeks 1.491
Mængde 25 g
Beilstein 1935234
Formel vægt 164.25
Procent renhed 97%