Få mere at vide
Benzyl N-(4-nitrophenyl)carbamat, TRC
Artikelnummer. 30180211
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180211 250 mg
30180156 500 mg
30180129 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180211 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB285305250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53821-12-8
Molekylær formel C14H12N2O4
Molekylvægt (g/mol) 272.26
Synonym (4-Nitrophenyl)carbamic Acid Phenylmethyl Ester;p-Nitrocarbanilic Acid Benzyl Ester, Benzyl N-(4-nitrophenyl)carbamate, NSC 171077
IUPAC navn benzyl N-(4-nitrophenyl)carbamat
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)OCc2ccccc2)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl N-(4-nitrophenyl)carbamate
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C14H12N2O4/c17-14(20-10-11-4-2-1-3-5-11)15-12-6-8-13(9-7-12)16(18)19/h1-9H,10H2,(H,15,17)
Formel vægt 272.0797