Få mere at vide
Benzylmethylmalonat, 95%
Artikelnummer. 15475358
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15475358 5 g 5g
15485358 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475358 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59140.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52267-39-7 | C11H12O4 | 208,21 g/mol
Det bruges som mellemprodukt til farmaceutisk og organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som et mellemprodukt til farmaceutisk og
organisk syntese.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52267-39-7
Molekylær formel C11H12O4
Molekylvægt (g/mol) 208.21
MDL nummer MFCD00008461
InChI nøgle IAUZDBFOEWAQFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl methyl malonate, 1-benzyl 3-methyl propanedioate, malonic acid 1-benzyl 3-methyl ester, propanedioic acid, methyl phenylmethyl ester, benzylmethyl malonate, methyl benzyl malonate, acmc-1b0zd, benzyl methyl propanedioate, ksc493e1f
PubChem CID 572135
IUPAC navn 3-O-benzyl-1-O-methylpropandioat
SMIL COC(=O)CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl methyl malonate
Tæthed 1.15
Kogepunkt 125°C (0.5 mmHg)
Flammepunkt >113°C (235°F)
Lineær formel C6H5CH2OCOCH2COOCH3
Brydningsindeks 1.502
Mængde 5 g
Beilstein 2529986
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 208.21
Procent renhed 95%