Få mere at vide
Benzylmethylether, 97%
Artikelnummer. 11405497
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11405497 10 g 10g
11415497 50 g 50g
11425497 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11405497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23490.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 538-86-3 | C8H10O | 122,167 g/mol
Benzylmethylether bruges til at fremstille benzaldehyd. Det bruges som parfumemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzylmethylether anvendes til fremstilling af benzaldehyd. Det bruges som parfumemiddel.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 538-86-3
Molekylær formel C8H10O
Molekylvægt (g/mol) 122.167
MDL nummer MFCD00025901
InChI nøgle GQKZBCPTCWJTAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl methyl ether, methoxymethyl benzene, methyl benzyl ether, benzene, methoxymethyl, ether, benzyl methyl, benzylmethylether, unii-f22rls78bd, .alpha.-methoxytoluene, f22rls78bd, methoxyphenylmethane
PubChem CID 10869
IUPAC navn methoxymethylbenzen
SMIL COCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl methyl ether
Smeltepunkt -53 °C
Tæthed 0.94
Kogepunkt 173 °C til 175 °C
Flammepunkt 56 °C (133 °F)
Brydningsindeks 1.5015
Mængde 10 g
FN nummer UN3271
Merck Index 14,1140
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 122.17
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl methyl ether
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl methyl ether