Få mere at vide
Benzylethylmalonat, tekniker. 85%
Artikelnummer. 11466186
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11466186 100 g 100g
11446186 5 g 5g
11456186 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11466186 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23011.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 42998-51-6 | C12H14O4 | 222,24 g/mol
Benzylethylmalonat bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzylethylmalonat anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i vand 525,7 mg/L ved 25 °C. Opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42998-51-6
Molekylær formel C12H14O4
Molekylvægt (g/mol) 222.24
MDL nummer MFCD00009194
InChI nøgle CGNOCUSLPSCMLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl ethyl malonate, benzylethyl malonate, malonic acid benzyl ethyl ester, ethyl benzylmalonate, acmc-20alpf, 1-benzyl 3-ethyl malonate #, ethyl phenylmethyl propanedioate, 1-benzyl 3-ethyl propanedioate, malonic acid 1-benzyl 3-ethyl ester, ethyl phenylmethyl propane-1,3-dioate
PubChem CID 562228
SMIL CCOC(=O)CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl ethyl malonate
Kogepunkt 145 °C (4 mmHg)
Brydningsindeks 1.497
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløselig i vand 525,7 mg/L @ 25 °C. Opløselig i alkohol.
IUPAC navn 3-O-benzyl-1-O-ethylpropandioat
Formel vægt 222.24
Procent renhed 85%
Grad Teknisk