Få mere at vide
Benzylether, 99%
Artikelnummer. 10285050 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10285050 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10113630 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10285050 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 148400025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    783.59 DKK
    704.65 DKK / 2.5 L
    Spare 78.94 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 103-50-4 | C14H14O | 198,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-50-4
Molekylær formel C14H14O
Molekylvægt (g/mol) 198.26
MDL nummer MFCD00004780
InChI nøgle MHDVGSVTJDSBDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl ether, benzyl ether, benzyl oxide, dibenzylether, oxybis methylene dibenzene, plastikator ba, ba plasticizer, benzylether, ether, dibenzyl, plasticator ba
PubChem CID 7657
ChEBI CHEBI:87411
IUPAC navn phenylmethoxymethylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)COCC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl ether
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 1,5 °C til 3,5 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0400g/mL
Kogepunkt 298,0 °C
Flammepunkt 135 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5CH2)2O
Brydningsindeks 1,5610 til 1,5630
Mængde 2.5 L
Beilstein 06, 434
Merck Index 15, 1135
Specifik vægtfylde 1.04
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether, acetone og kloroform
Formel vægt 198.26
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl ether
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.