Få mere at vide
Benzylether, 99%
Product Code. 10113630 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10113630 1 L Glasflaske 1 L
10285050 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10113630 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 148400010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    423.89 DKK
    362.65 DKK / 1 L
    Spare 61.24 DKK
    14% Slukket
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Add to basket
CAS: 103-50-4 | C14H14O | 198,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 103-50-4
Molekylær formel C14H14O
Molekylvægt (g/mol) 198.26
MDL nummer MFCD00004780
InChI nøgle MHDVGSVTJDSBDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl ether, benzyl ether, benzyl oxide, dibenzylether, oxybis methylene dibenzene, plastikator ba, ba plasticizer, benzylether, ether, dibenzyl, plasticator ba
PubChem CID 7657
ChEBI CHEBI:87411
IUPAC navn phenylmethoxymethylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)COCC2=CC=CC=C2
Specifications
Kemisk navn eller materiale Benzyl ether
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 1,5 °C til 3,5 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0400g/mL
Kogepunkt 298,0 °C
Flammepunkt 135 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5CH2)2O
Brydningsindeks 1,5610 til 1,5630
Mængde 1 L
Beilstein 06, 434
Merck Index 15, 1135
Specifik vægtfylde 1.04
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether, acetone og kloroform
Formel vægt 198.26
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Benzyl ether
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Hazard Statement
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Precautionary Statement
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.