Få mere at vide
Benzylchlormethylether, tech. 70 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446688
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15446688 50 mL 50ml
15456688 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15446688 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60207.AD
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3587-60-8 | C8H9ClO | 156.609 g/mol
Benzylchlormethylether anvendes til indførelse af benzoyloxy- og hydroxymethylgrupper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzylchlormethylether anvendes til introduktion af benzoyloxy- og hydroxymethylgrupper.
Opløselighed Opløseligt i vand [2,7 g/L
(25 C)]
Noter
Opbevares ved 2-8 °C. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3587-60-8
Molekylær formel C8H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 156.609
MDL nummer MFCD00000886
InChI nøgle LADPCMZCENPFGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl chloromethyl ether, chloromethoxymethyl benzene, chloromethoxy methyl benzene, benzyloxymethyl chloride, chloromethoxymethyl-benzene, benzyl chloromethylether, benzene, chloromethoxy methyl
PubChem CID 137983
IUPAC navn chlormethoxymethylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)COCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl chloromethyl ether
Tæthed 1.126
Kogepunkt 102°C
Lineær formel C6H5CH2OCH2Cl
Brydningsindeks 1.527
Mængde 50 mL
FN nummer UN2810
Beilstein 1364034
Opløselighedsinformation Soluble in water [2.7g/L (25 C)]
Formel vægt 156.61
Procent renhed 70%
Grad Teknisk