Få mere at vide
Benzylchloromethylether, 75%
Artikelnummer. 10083892 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10083892 10 g Glasflaske 10g
10310933 50 g Glasflaske 50g
10247852 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10083892 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 376950100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Add to basket
CAS: 3587-60-8 | C8H9ClO | 156,61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3587-60-8
Molekylær formel C8H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 156.61
MDL nummer MFCD00000886
InChI nøgle LADPCMZCENPFGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl chloromethyl ether, chloromethoxymethyl benzene, chloromethoxy methyl benzene, benzyloxymethyl chloride, chloromethoxymethyl-benzene, benzyl chloromethylether, benzene, chloromethoxy methyl
PubChem CID 137983
IUPAC navn chlormethoxymethylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)COCCl
Specifications
Kemisk navn eller materiale Benzyl chloromethyl ether
CAS min % 70.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1300g/mL
Kogepunkt 102 °C (14,0 mmHg)
Flammepunkt 91 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 70% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2OCH2Cl
Mængde 10 g
Specifik vægtfylde 1.13
Formel vægt 156.61
Procent renhed 75%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Benzyl chloromethyl ether
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.