Få mere at vide
Benzyl Chloride, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -39°C |
| Tæthed | 1.10 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 179.3°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00000889 |
| Mængde | 2.5 L |
| Synonym | Benzyl chloride, Benzyl chloride |