Få mere at vide
Benzylchlorid, 99%, stikk.
Artikelnummer. 11464094
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464094 500 g 500g
11474094 2500 g 2500g
11484094 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11464094 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12481.36
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 100-44-7 | C7H7Cl | 126,583 g/mol
Benzylchlorid bruges som mellemprodukt til fremstilling af benzylalkohol, benzoesyre og benzylcyanid. Det bruges også til at fremstille benzylestere, som bruges som blødgører, smagsstoffer og parfume. Det fungerer som et mellemprodukt i fremstillingen af phenyleddikesyre. I organisk syntese bruges det som et alkyleringsmiddel og anvendes til indførelse af benzylbeskyttelsesgruppen for alkoholer. Yderligere er det involveret i fremstillingen af kvaternære ammoniumsalte ved reaktion med tertiære aminer. Ud over dette bruges det til at fremstille Grignard-reagens ved at reagere med metallisk magnesium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzylchlorid bruges som mellemprodukt til fremstilling af benzylalkohol, benzoesyre og benzylcyanid. Det bruges også til at fremstille benzylestere, som bruges som blødgører, smagsstoffer og parfume. Det fungerer som et mellemprodukt i fremstillingen af phenyleddikesyre. I organisk syntese bruges det som et alkyleringsmiddel og anvendes til indførelse af benzylbeskyttelsesgruppen for alkoholer. Yderligere er det involveret i fremstillingen af kvaternære ammoniumsalte ved reaktion med tertiære aminer. Ud over dette bruges det til at fremstille Grignard-reagens ved at reagere med metallisk magnesium.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, ether. Uopløseligt i vand. Blandbar med alkohol, ether og chloroform.
Noter
Lys- og fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med almindelige metaller, bly, oxidationsmidler, jern, jernsalte, messing og aluminium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-44-7
Molekylær formel C7H7Cl
Molekylvægt (g/mol) 126.583
MDL nummer MFCD00000889
InChI nøgle KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl chloride, chloromethyl benzene, benzylchloride, alpha-chlorotoluene, benzylchlorid, chlorophenylmethane, benzene, chloromethyl, chlorure de benzyle, tolyl chloride, alpha-chlortoluol
PubChem CID 7503
ChEBI CHEBI:615597
IUPAC navn chlormethylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl Chloride
Navn note stabiliseret
Smeltepunkt - 43 °C
Tæthed 1.099
Kogepunkt 178 °C til 180 °C
Flammepunkt 73 °C (163 °F)
Analyseprocentområde 99%, stabiliseret
Brydningsindeks 1.538
Mængde 500 g
FN nummer UN1738
Beilstein 471308
Merck Index 14,1129
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol, æter; Uopløselig i vandBlandet med alkohol, æter og kloroform.
Formel vægt 126.59
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl chloride