Få mere at vide
Benzylchlorid, 99%, ren, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Benzyl chloride |
Navn note | Stabilized, Pure |
CAS min % | 98.5 |
CAS Max % | 100.0 |
Farve | Farveløs til gul |
Infrarødt spektrum | Authentic |
Analyseprocentområde | 99% |
Emballage | Glasflaske |
Molekylær formel | C7H7Cl |
Lineær formel | C6H5CH2Cl |
Vis mere |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
A0442134 | Analysecertifikat | 31/01/2025 | 405090050,405092500,405090010,405090025 |
A0445414 | Analysecertifikat | 08/01/2024 | 405090050,405090100,405092500,405090010,405090025 |
A0442134 | Analysecertifikat | 27/11/2023 | 405090050,405090100,405092500,405090010,405090025 |
A0447574 | Analysecertifikat | 25/08/2023 | 405090050,405090100,405092500,405090010,405090025 |
A0436978 | Analysecertifikat | 22/12/2021 | 405090050,405090100,405092500,405090010,405090025 |
Sikkerhed og håndtering
- Benzyl chloride, stabilized
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H331-Giftig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H290-Kan ætse metaller.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.